Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Mit 5 Druckknopfverschlüssen
- Elastische Bündchen (nicht getunnelt)
- Gesteppte Innennähte
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, stößt jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole ab
- Ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel (bis zu 1 Mikron), ultra-fusselarm und antistatisch behandelt
- Anwendungen umfassen pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestabtragung/-sanierung, allgemeine Wartung/Bedienung, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Laborkittel |
Größe | Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Limited-use |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | Chemicals |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur