Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel
Artikelnummer. 16397381 Alle ansehen DuPont Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Größe 2X
missing translation for 'unitSize'
50 Stück
Code produit. 16397381
missing translation for 'mfr': DuPont™ D15534014
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Der Tyvek™ 500 Laborkittel gewährleistet verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind.
  • Besteht aus flashgesponnenem, hochdichtem Polyethylen und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf
  • Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Micron.
  • Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
  • Teilkörper-Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ PB (6-B)
  • EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Wirkstoffe)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
  • Einsatzgebiete umfassen: pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Chemical Resistant Lab Coat
Größe Größe 2X
Geschlecht Unisex
Farbe Weiß
Verschlusstyp Zipper
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Limited-use
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemicals
Saumtyp Genäht
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis