Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Mit 5 Druckknöpfen
- Elastische Bündchen (nicht getunnelt)
- Abgesteppte innere Säume
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Hervorragende Barriere gegen Feinpartikel (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Laborkittel |
Größe | Größe 2X |
Geschlecht | Unisex |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Limited-use |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | Chemicals |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur