Learn More
DuPont™ Tyvek™ Industrie-Schutzanzüge
Für die optimale Balance von Schutz, Langlebigkeit und Komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Coveralls mit Kragen bestehen aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte.
Marke: DuPont™ D13395377
773.11 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Kragen
- Innenliegende Nähte
- TYVEK™ Reißverschluss mit Abdeckung
- Elastikeinsatz in Arm- und Beinbündchen sowie Hüftbereich
- Antistatisch
- Kategorie III, Typ 5/6
Spezifikation
Schutzanzug Modell Industrie | |
HDPE | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Reißverschluss mit Sturmklappe | |
Kategorie III, Typ 5 und 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Für Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien. |
L | |
Weiß | |
Elastisch | |
Kragen | |
Genäht | |
Standard-Falte | |
Elastische Handgelenke, Reißverschluss vorne | |
100/Packung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
DPT006 Tyvek industry
DateigrößeVersion: 959.3 kB
DPT006 Tyvek industry UK
DateigrößeVersion: 264 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Industrie-Schutzanzüge > Größe:Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur