Learn More
Heidolph instruments Tygon (Standard-)Schläuche
Geeignet für Standardanwendungen. Heidolph™ Tygon™ Verlängerungsschläuche sind langlebig und widerstandsfähig.
Marke: Heidolph instruments 525-66000-00
21.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nicht toxisch.
- Nicht oxidierend.
- Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien.
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
- Gute Lebensdauer.
Spezifikation
FDA (21 CFR 177.2601) und GLP | |
3,1 mm | |
6,3 mm | |
Pumpe | |
-50 °C | |
Autoklavieren für 30 min (bei 1 bar und 120 °C (Material kann Farbe wechseln) oder mit Ethylenoxid.) | |
Sehr niedrig | |
Durchsichtig | |
Gut | |
Schläuche |
Autoklavierbar | |
Thermoplastisch | |
1,6 mm | |
Ungiftig, nicht oxidierend, gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gute Leistung und Lebensdauer. | |
Unsteril | |
8,8 m Wasser | |
Eine Trennung von Weichmachern ist möglich. | |
Kontinuierlich/kurze Zeit 0,7/1,7 bar | |
75 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%