Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure Pumpenschläuche, cremefarben, undurchsichtig
PharmaPure™ Schläuche schützen die Reinheit der Flüssigkeiten. Cole Parmer™ Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem niedrige Spallation aus und eignen sich daher optimal für empfindliche und teure Flüssigkeiten und Filtrationsanwendungen.
Marke: Masterflex™ 06435-16
168.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt.- Ungiftig und nicht hämolytisch sowie biologisch besonders verträglich
- Lange Lebensdauer bei einem Druck bis 60 psi (4 bar)
- Nahezu frei von extrahierbaren Substanzen, nur geringe Gasdurchlässigkeit
- Entspricht den Kriterien für USP-Klasse VI
- FDA-konform
- geeignet für die pharmazeutische Biotechnologie und die Lebensmittelbranche
- Cremefarben, undurchsichtig
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PharmaPure | |
Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche | |
16 | |
8.8 m | |
Undurchsichtig, beige | |
660 mm | |
Pumpenschlauch |
3.1 mm | |
7.6 m | |
-51 °C | |
0.8 bis 480 ml/min | |
Niedrig | |
40 psi | |
132 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure Pumpenschläuche, cremefarben, undurchsichtig > Schlauchgröße:16
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur