Learn More
Heidolph instruments Tygon (Standard-)Schläuche
Geeignet für Standardanwendungen. Heidolph™ Tygon™ Verlängerungsschläuche sind langlebig und widerstandsfähig.
Marke:  Heidolph instruments 525-63000-00
17.53 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10085751
  • 18.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht toxisch.
  • Nicht oxidierend.
  • Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien.
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Gute Lebensdauer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Thermoplastisch
1,6 mil
Je 1
8,8 m Wasser
Schläuche
0,8 mm
4 mm
Einkanalpumpen
Unsteril
0,7/1,7 bar
Name des Produkts
Heidolph instruments Tygon (Standard-)Schläuche > Innendurchmesser 0,8 mm