Learn More
Heidolph instruments Tygon (Standard-)Schläuche
Geeignet für Standardanwendungen. Heidolph™ Tygon™ Verlängerungsschläuche sind langlebig und widerstandsfähig.
17.00 € - 66.25 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Thermoplastisch |
Sterilität | Unsteril |
Höhe (metrisch) | 8,8 m Wasser |
Produkttyp | Schläuche |
Código de producto | Marca | Innendurchmesser (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Innendurchmesser (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10085751
|
Heidolph instruments
525-63000-00 |
0,8 mm |
18.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10351632
|
Heidolph instruments
525-62000-00 |
7,9 mm |
66.25 €
1 Meter |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10209561
|
Heidolph instruments
525-64000-00 |
1,7 mm |
17.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10628582
|
Heidolph instruments
525-66000-00 |
3,1 mm |
22.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Descripción
- Nicht toxisch.
- Nicht oxidierend.
- Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien.
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
- Gute Lebensdauer.
Especificaciones
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
Schläuche |
Thermoplastisch | |
8,8 m Wasser |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Heidolph instruments Tygon (Standard-)Schläuche