Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
Entdecken Sie die neuen twin.tec PCR-Platten BioBased aus biobasiertem Polymer (Massenbilanzansatz). Mit diesen Platten können Sie Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck in Bezug auf Verbrauchsmaterialien erheblich reduzieren und dennoch die gleiche technische Leistung beibehalten.
Marke: Eppendorf™ 0030531051
224.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
- Laser-engraved lot number and expiration date on each single plate to improve traceability in your laboratory processes
- Unique laser-engraved optical guiding grid and OptiTrack matrix for quick orientation when pipetting manually
- One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance
- Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample
- Exceptionally solid, torque- and heat-resistant polycarbonate frame: No warping, bending or breaking during heat incubation or centrifugation
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
- Available with barcode (upon request)
Spezifikation
Custom Barcoding Available | |
Colorless | |
Stehrand | |
384 | |
Konischer Boden (V-Well) | |
PCR-fähig |
Eppendorf | |
BioBased PCR-Platten | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
Unsteril | |
25 Pk. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N215558J | Analysenzertifikat | 22/07/2024 | 0030531051 |