Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Entdecken Sie die neuen twin.tec PCR-Platten BioBased aus biobasiertem Polymer (Massenbilanzansatz). Mit diesen Platten können Sie Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck in Bezug auf Verbrauchsmaterialien erheblich reduzieren und dennoch die gleiche technische Leistung beibehalten.
Marke:  Eppendorf™ 0030531086
182.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18018804
  • 182.73 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
  • Laser-engraved lot number and expiration date on each single plate to improve traceability in your laboratory processes
  • Unique laser-engraved optical guiding grid and OptiTrack matrix for quick orientation when pipetting manually
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample
  • Exceptionally solid, torque- and heat-resistant polycarbonate frame: No warping, bending or breaking during heat incubation or centrifugation
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
  • Available with barcode (upon request)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Custom Barcoding Available
LoBind
Colorless
Stehrand
96
Konischer Boden (V-Well)
PCR-fähig
8 x 12
Eppendorf
BioBased LoBind PCR Plates
Polypropylene, Polycarbonate
Unsteril
25 Pk.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN215573J Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number0030531086
Name des Produkts
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased > Product Type: PCR Plates BioBased LoBind™, No. of Wells: 96, Color: Colorless, Skirt Style: Skirted