Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
Entdecken Sie die neuen twin.tec PCR-Platten BioBased aus biobasiertem Polymer (Massenbilanzansatz). Mit diesen Platten können Sie Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck in Bezug auf Verbrauchsmaterialien erheblich reduzieren und dennoch die gleiche technische Leistung beibehalten.
Marke: Eppendorf™ 0030129849
151.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reduzierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks von Verbrauchsmaterialien im Labor
- Lasergravierte Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder einzelnen Platte zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit in Ihren Laborprozessen
- Einzigartiges lasergraviertes optisches Führungsgitter und OptiTrack-Matrix zur schnellen Orientierung beim manuellen Pipettieren
- Einteiliges Design: Kombination aus Polycarbonat-Rahmen und Polypropylen-Vertiefungen für optimale Leistung
- Extrem dünnwandige Polypropylen-Vertiefungen garantieren eine optimale Wärmeübertragung auf die Probe
- Außergewöhnlich stabiler, drehmoment- und hitzebeständiger Polycarbonat-Rahmen: Kein Verziehen, Verbiegen oder Brechen während der Hitze-Inkubation oder Zentrifugation
- Erhöhte Muldenränder für effektive Abdichtung, reduziert auch das Risiko von Kreuzkontaminationen
- Chargengetestet und zertifiziert frei von DNA, DNAase, RNase und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
8 x 12 | |
Clear | |
Stehrand | |
150 μl | |
Unsteril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
PCR-fähig |
SBS-Standard | |
Eppendorf | |
BioBased PCR-Platten | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
Unbehandelt | |
25 Pk. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%