Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
Entdecken Sie die neuen twin.tec PCR-Platten BioBased aus biobasiertem Polymer (Massenbilanzansatz). Mit diesen Platten können Sie Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck in Bezug auf Verbrauchsmaterialien erheblich reduzieren und dennoch die gleiche technische Leistung beibehalten.
Marke: Eppendorf™ 0030531043
151.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
- Laser-engraved lot number and expiration date on each single plate to improve traceability in your laboratory processes
- Unique laser-engraved optical guiding grid and OptiTrack matrix for quick orientation when pipetting manually
- One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance
- Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample
- Exceptionally solid, torque- and heat-resistant polycarbonate frame: No warping, bending or breaking during heat incubation or centrifugation
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
- Available with barcode (upon request)
Spezifikation
Custom Barcoding Available | |
Eppendorf | |
BioBased PCR-Platten | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
Unsteril | |
25 Pk. |
8 x 12 | |
Colorless | |
Halbhoher Rand | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) |