Learn More
Tween™ 20 (Polysorbat), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Avantor™
Laborreagenzien
Marke: JT Baker 7374.1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
9005-64-5 | |
1 L | |
MFCD00165986 | |
1227.53 |
1.1 g/cm³ (20°C) | |
C58H114O26 | |
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tween™ 20 (Polysorbat), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Avantor™ > 1 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur