Learn More
Natriumdodecylsulfat (SDS), weißes Pulver, Elektrophorese, Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10593335
Natriumdodecylsulfat (SDS), weißes Pulver, Elektrophorese, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10593335
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10593335
Marke: Fisher BioReagents BP166100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Proteinextraktionsverfahren und SDS-Polyacrylamid-Gele
  • DNase- und RNase-freies Reinigungsmittel für Proteinextraktionsverfahren und Polyacrylamid-Gelelektrophorese
  • SDS ist ein häufig verwendetes Reinigungsmittel für Proteinaufreinigung und Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE)
  • SDS denaturiert Proteine, indem es die nicht-kovalenten Bindungen des Proteins unterbricht
  • Funktional für den Einsatz in der Elektrophorese getestet
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen; nicht für diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren bestimmt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumlaurylsulfat, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Extinktion 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm, 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecyl Sulfate
Farbe Weiß
CAS 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 206°C
pH 8.5 to 10
Menge 100 g
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- and RNase-Free
Prozentgehaltsbereich (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Hinweise zum Prozentgehalt (als Fettalkoholsulfat) >=99 %
Strukturformel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) ≥99% (≥98% C12-OH)
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumdodecylsulfat (SDS), weißes Pulver, Elektrophorese, Fisher BioReagents™ >