Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer Oligonukleotide.
Marke:  Thermo Scientific™ 063423
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11371843
  • 721.19 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Aufreinigung von synthetischen Oligonukleotiden.
  • Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
  • Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
  • Phosphorothioat-Reinheit für Assays
  • Selektivitätskontrolle mit pH-Wert, Salz und Lösungsmittel
  • Lösen Sie RNA mit abweichenden Verknüpfungen (2‘ bis 5') von normaler SSRNA auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulen
HPAE-PAD
4000 psi (275 bar)
2,5 bis 12,5
Each
Quaternäres Ammonium
Nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
2 mm
50 mm
8 μm
Nicht porös
85 °C
DNAPac
Ionenaustausch
Vorsäule
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer002885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number063423
Chargennummer002961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number063423
Chargennummer002905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number063423
Chargennummer002889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number063423
Chargennummer002940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number063423
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen > Länge: 50 mm; ID: 2,0 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.