Learn More
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Detergenz, entspricht Nonidet P-40.Triton|r X-100; wird als nichtionisches Detergenz, Emulgator und Dispergiermittel verwendet. Es ist nützlich für die Isolierung von Membranproteinen. Es wird auch in der Elektrophorese verwendet. Es ist ein Wirkstoff im Influenzaimpfstoff (Fluzone). Es findet Anwendungen in der Dispersion von Kohlenstoffmaterialien für weiche Verbundwerkstoffe und schränkt die Kolonieexpansion in Aspergillus nidulans in der Mikrobiologie ein. Darüber hinaus ist es ein Wirkstoff in selbstgemachten Vinyl-Schallplatten-Reinigungsflüssigkeiten zusammen mit destilliertem Wasser und Isopropylalkohol.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triton X-100 |
Siedepunkt | >250°C |
Schmelzpunkt | ∽5°C |
Dichte | 1.070 |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 180°C (356°F) |
Brechungsindex | 1.49 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
IUPAC-Name | 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol |
Formelmasse | ca. 625 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N27L034 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
W13K031 | Analysenzertifikat | 19/09/2024 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
S14K044 | Analysenzertifikat | 03/07/2024 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
Q02K026 | Analysenzertifikat | 15/04/2024 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
P08K032 | Analysenzertifikat | 14/03/2024 | A16046.0F,A16046.AP,A16046.AE |
Sicherheit und Handhabung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.