Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Reinigung synthetischer Oligonukleotide.
Marke:  Thermo Scientific™ 063425
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11381843
  • 1428.94 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Profitieren Sie mit Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid-HPLC-Säulen von einem starken Anionenaustausch für die hochauflösende Analyse und Aufreinigung von synthetischen Oligonukleotiden.
  • Erzielen Sie eine Auflösung für Oligonukleotide im Größenbereich von n oder n-1
  • Lösen Sie Oligonukleotide mit sekundären Strukturen auf
  • Phosphorothioat-Reinheit für Assays
  • Selektivitätskontrolle mit pH-Wert, Salz und Lösungsmittel
  • Lösen Sie RNA mit abweichenden Verknüpfungen (2‘ bis 5') von normaler SSRNA auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
1,2 ml/min
250 mm
pH-Wert 2 bis 12,5, 100 % kompatibel mit gängigen organischen Lösungsmitteln, ionischen Form-Eluenten: Chlorid, Perchlorat
2,5 bis 12,5
Each
Quaternäres Ammonium
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
2 mm
UltiMate 3000 Titanium System
4000 psi (275 bar)
8 μm
Nicht porös
85 °C
DNAPac
Ionenaustausch
Analysesäule
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063425
Chargennummer001809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063425
Chargennummer001967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063425
Chargennummer001842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063425
Chargennummer001844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063425
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonukleotid HPLC-Säulen > Länge: 250 mm; ID: 2,0 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.