Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen und gewölbte Kappen, Streifen mit 8 Röhrchen
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0451
88.78 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10475353
  • 195.00 € / 120 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
  • Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken für 8 Röhrchen pro Streifen, maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
  • Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappen-Streifen
  • Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR
  • Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,2 ml
10er-Pack à 12 Streifen
Polypropylen
Gewölbte Kappen
120 Streifenröhrchen und Kappen
Naturfarben
0,25 ml
Thermocycler
Standard
96
8-Streifen Röhrchen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Röhrchen und gewölbte Kappen, Streifen mit 8 Röhrchen > 8-Röhrchen-Streifen; natur; 10 Packungen mit 12 Stück