Learn More
Navailles PVC-Stuhl mit automatischer Anpassung
Artikelnummer. 17496162
Click to view available options
Sitzhöhe:
470 bis 600 mm
630 bis 870 mm
Enthält:
Sitz, Rückenlehne
Sitz, Rückenlehne, Fußstütze
Radtyp:
Chrom-Rollen
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17496162
Marke: Navailles 4UP 91GCAK 00 905
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der automatisch adaptive Stuhl fördert eine dynamische Körperhaltung, die den Körper auf natürliche Weise neu ausbalanciert und den Blutfluss in den Beinen verbessert.Er besteht aus einem kurzen, nach vorne gekippten Sitz, der in zwei Teile geteilt ist, und auf Dämpfern basiert, die ein Dreieck bilden.
  • Ergonomie und Design verhindern Ermüdung
  • Abriebfestes Material ohne Klammern und Nähte
  • Aluminium, 5-beiniger, verstärkter Fuß
  • Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
  • Verformbarer Sitz, um 2° nach vorne neigbar
  • Montage auf Dämpfern
  • Hohe, verstellbare Lehne mit Lendenstütze
Spezifikation
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Armausführung Keine Armlehnen
Zertifizierung/Konformität M1.
Ausführung Urban M1 PVC
Enthält Sitz, Rückenlehne
Art der Höhenverstellung Gasfedersäule
Tragkraft (angloamerikanisch) 265 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Sitzhöhe 470 bis 600 mm
Gewährleistung 8 Jahre
Gewicht (angloamerikanisch) 26 lb.
Gewicht (metrisch) 11,8 kg
Radtyp Chrom-Rollen
Breite (angloamerikanisch) 23,6 in.
Breite (metrisch) 60 cm