Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen und gewölbte Kappen, Streifen mit 8 Röhrchen
Artikelnummer. p-7184431
Click to view available options
Farbe:
Farblos
Naturfarben
Produkttyp:
8-Streifen Röhrchen
Menge:
10er-Pack à 12 Streifen
250 Streifen
Packungsgröße:
120 Stück
Artikelnummer. 10249393
Marke: Thermo Scientific™ AB0266
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
0,2 ml-Streifenröhrchen sind mit standardmäßigen 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel. Sie sind sowohl für PCR- als auch für qPCR-Anwendungen konzipiert.
Mehrere Kappenoptionen sind erhältlich, darunter eine ultra-transparente Kappe, die ideal für die Verwendung in qPCR-Assays ist. Diese Kappen sind hochdicht und dennoch problemlos aufsetzbar und abnehmbar. Durch die Kappen erhöht sich das Gesamtfassungsvermögen des Röhrchens auf 0,25 ml.
Überblick
  • Kompatibel mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken für 8 Röhrchen pro Streifen, maximale Röhrchenkapazität von 0,25 ml mit Kappe
  • Versiegelbar mit flachen und gewölbten Kappen-Streifen
  • Ultra-transparente Kappenoptionen für die Verwendung in qPCR-Assays erhältlich
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR
  • Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Farblos
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Volumen (metrisch) 0,25 ml
Menge 250 Streifen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Verschlusstyp Gewölbte Kappen
Anzahl Wells 96
Format 250 Streifenröhrchen und Kappen
Produkttyp 8-Streifen Röhrchen