Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahl-Gerätewagen, 2 Einlegeböden
Diese robusten mit zwei Einlegeböden ausgestatteten Gerätewagen eignen sich eine Reihe von Arbeiten rund um die Lagerung und den Transport im Labor. Cole-Parmer™ Gerätewagen aus Edelstahl sind aus einem robusten, hochdichten Polyethylen gefertigt und bestechen durch ihre ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen viele Substanzen, einschließlich der meisten Säuren und Basen.
Marke:  Cole-Parmer™ 47300-16
Artikelnummer. 12345709
  • 846.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sehr robust, Deck aus Stahl mit Emaillebeschichtung und abgewinkelter Unterbau mit robusten Einlageböden aus HDPE
  • Wagen mit zwei Einlegeböden enthalten Microban™, ein antimikrobielles Produkt zum Schutz vor Bakterien, Schimmel und Mehltau
  • Glatte, einfach abzuwischende Böden haben tiefe 44,5 mm-Lippe zum Auffangen verschütteter Flüssigkeiten
  • Mit schwenkbaren Rollen
  • Griff ragt 711 mm über das Deck hinaus
  • Tragkraft:181 kg
Hinweis: Das obenstehende Foto ist nur repräsentativ. Das eigentliche Gerät hat nur 2 Einlegeböden.
Spezifikation
Spezifikation
Hilfsmittelwagen
831,8 mm
Stahl
HDPE
1041 mm
181 kg
2
546 mm