Learn More
Cole-Parmer™ Rollwagen aus HDPE und Stahl
Diese robusten Gerätewagen eignen sich für die Lagerung und den Transport im Labor. Cole-Parmer™ Deep Ledge Gerätewagen aus robustem, hochdichtem Polyethylen bestechen durch ihre ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen viele Substanzen, einschließlich der meisten Säuren und Basen
Marke:  Cole-Parmer™ 47300-18
Artikelnummer. 12355709
  • 2455.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sehr robust, Deck aus Stahl mit Emaillebeschichtung und abgewinkelter Unterbau mit robusten Einlageböden aus HDPE
  • Wägen mit 2 und 3 Böden enthalten Microban™, ein antimikrobielles Produkt zum Schutz vor Bakterien, Schimmel und Mehltau
  • Die glatten, einfach abwischbaren Böden haben eine tiefe 44.5 mm-Lippe zum Auffangen verschütteter Flüssigkeiten
  • Mittlere Böden der 3- und 4-Boden-Ausführung in 25.4 mm-Abständen
  • Mit schwenkbaren Rollen
  • Griff 711 mm über Deck
  • Fassungsvermögen 181 kg
Spezifikation
Spezifikation
Rollwagen
831,85 mm
1
1041,4 mm
181 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Rollwagen aus HDPE und Stahl > Fassungsvermögen:181kg