Learn More
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren
Die Multiroir Mehrzweck-Kunststoffwagen sind praktisch sowie funktional und eignen sich ideal für den allgemeinen Transport mehrerer Gegenstände im Labor oder am Arbeitsplatz.
219.00 € - 360.00 €
Spezifikation
Material | Aluminiumrahmen, Polypropylen-Einlegeböden |
---|---|
Einschubmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15548943
|
Multiroir Controlec™
65007 |
Gesamtgröße 480 mm x 800 mm x 950 mm; Tablett 435 mm x 615 mm | Schwarz | 2 |
219.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15528943
|
Multiroir Controlec™
65005 |
Gesamtgröße 480 mm x 800 mm x 950 mm; Tablett 435 mm x 615 mm | Hellgrau | 2 |
243.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15558943
|
Multiroir Controlec™
65008 |
480 x 800 x 1000 mm (Overall), 435 x 615 mm (Tray) | Black | 3 | N/A | N/A | N/A | |||||
15508943
|
Multiroir Controlec™
65003 |
Gesamtgröße 1.100 mm x 520 mm x 950 mm; Tablett 504 mm x 910 mm | Schwarz | 2 |
265.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15598933
|
Multiroir Controlec™
65002 |
Gesamtgröße 1.100 mm x 520 mm x 1020 mm; Tablett 504 mm x 910 mm | Hellgrau | 3 |
360.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit Griffen an jedem Ende
- Erhältlich mit zwei oder drei Tabletts
- Auf Laufrollen für einfachen Transport
- Erhältlich in Hellgrau oder Schwarz
Spezifikation
Aluminiumrahmen, Polypropylen-Einlegeböden | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multiroir Controlec™ Rollwagen für Inkubatoren