Learn More
Hamilton™ PB600-1 Wiederholungsdispenser
Repetierdispenser für Hamilton Company Spritzen
Marke:  Hamilton™ 83700
Artikelnummer. 10707971
  • 461.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt, um zuverlässig eine Probe bis zu 50 Mal mit nur einem Knopfdruck zu dispensieren
  • Kompatibel mit Hamilton Company Mikroliter- und Gasdicht-Spritzen mit 25 μl bis 2.5 ml
Spezifikation
Spezifikation
Repetierdispenser
Microliter- und Gastight Spritzen (25 μl bis 2,5 ml)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hamilton™ PB600-1 Wiederholungsdispenser > VDRL Antigen-Spender PB600-1; Für Hamilton Company Microlitre- und Gastight-Spritzen