Learn More
Greiner Bio-One Dreierpack serologische Pipetten
Verpackt in drei einzelne Aufreißbeutel für den sterilen Transfer von Produkten.
Marke: Greiner Bio-One 607160-TRI
Beschreibung
- Aus Polystyrol
- Frei von Schwermetall
- Nicht autoklavierbar
- Durchsichtige graduierte Pipette
- Steril
Spezifikation
± 0.2 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
Dreierpack | |
10 ml |
Gelber farbcodierter Ring, Baumwollstopfen | |
Steril | |
1/10 ml | |
Durchsichtig | |
Pipette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Dreierpack serologische Pipetten > 1/10 ml, 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur