Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 140065
125.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht- Medienbeutel oder Schlauchkit einfach an ein Cell Factory System anschließen
- Reinigungsprozesse und Sterilitätsvalidierungen werden minimiert
- Die meisten Zubehörteile sind gammabestrahlt und einzeln verpackt (Hinweis: Die Verbindungsstücke der Kat. Nr. 140099 und 173250 sind nicht gammabestrahlt lieferbar)
- Belüftungsoptionen gewährleisten bessere Luftzirkulation bei Befüllung oder Entnahme mittels Schwerkraft oder Peristaltikpumpe.
Spezifikation
Adapterverschluss mit 1/2 Zoll-Anschluss | |
EasyFill Zellfabrik-Systeme | |
1 | |
Steril |
HDPE | |
12 | |
System-Zubehör | |
Gammabestrahlt |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7411827010 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 140065 |
7419174010 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 140065 |
7411827010 | Konformitätsbescheinigung | 23/07/2024 | 140065 |
7419174010 | Konformitätsbescheinigung | 23/07/2024 | 140065 |
7301739010 | Konformitätsbescheinigung | 18/04/2020 | 140065 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.