Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 173249
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Zubehör für das NUNC Wannenstapel System, individuell einsetzbar.Auf Anfrage lieferbar Hand- und automatische Manipulatoren und Inkubatoren für das Arbeiten mit Wannenstapeln.
Kit besteht aus:
PC-Anschlussstück, 2 x Filter-Abdeckkappe (weiss), 2 x Verschlusskappe (blau), eine Filtereinheit (50mm Durchmesser, 0,2μm), ca. 2m Silikonschlauch mit 8mm Innendurchmesser und eine Schlauchklemme.
Typ: Filter (300cm2, 0,2μm) mit Verbindungsstück
Steril: Ja
Spezifikation
Luftfilter mit HDPE-Anschluss, 0.22 µm | |
2 | |
Airvent Filter, 0.22 μm | |
0,22μm |
Cell Factory Systems (All) | |
2 | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.