Learn More
Corning Stripettes™ einzeln verpackte, serologische Einweg-Pipetten aus Papier und Kunststoff, Reinraum-Packung
Verpackung unter “Reinraum”-Bedingungen für besonders sicheren und praktischen Einsatz. Die einzeln in Papier und Kunststoff verpackten Corning™ Stripette™ Serologischen Einweg-Pipetten in Reinraum-Verpackung eignen sich optimal für die zellbasierte Impfstoff- und Medikamentenherstellung sowie für andere Reinräume in Laboren.
Marke: Corning 7015
90.97 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal für Zellkulturen und andere Anwendungen geeignet, die eine aseptische Handhabung von Flüssigkeiten voraussetzen. Sterile Pipetten mit farbcodierten Streifen für ein einfaches Ablesen des Volumens und eine schnelle Größenidentifikation.
- Graduierungen in zwei Richtungen erlauben die Verwendung von aufsteigenden und absteigenden Skalen
- Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette® Pipetten bieten ein zusätzliches Arbeitsvolumen
- 100 ml Stripette® Pipetten ermöglichen den sicheren und einfachen Transfer von großen Mengen an Flüssigkeiten und entfernen somit den Bedarf an graduierten Zylindern oder anderen Gefäßen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Das zylindrische Antitropf-Spitzendesign bei den Größen 25, 50 und 100 ml verringert ungewolltes Tropfen und stellt eine genaue Dosierung sicher
- Die Größe 10 ml besitzt eine weite Spitze für die Handhabung viskoser Flüssigkeiten
- Nicht-pyrogenisch
Spezifikation
±2 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
13,54 in. | |
Rund | |
0.33 oz. | |
10 ml | |
Serologische Pipette |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Steril | |
0.1 ml | |
3 ml | |
Dreifach verpackt | |
Orange | |
34.4 cm | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen