Learn More
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.
Marke:  Vitlab™ 41494
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10622811
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
8 mm
155 mm
Ja
77 mm
222 ml
Polypropylen
60°
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Name des Produkts
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:222mL; Höhe:155mm, Länge:77mm