Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Passend für eine Vielzahl von Reagenzgläsern von 10 bis 30 mm Durchmesser
Marke:  Grant Instruments™ SR-19
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15325842
  • 182.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Passend für eine Vielzahl von Reagenzgläsern von 10 bis 30 mm Durchmesser
  • Für die Verwendung mit LSB Aqua Pro
  • Erhältlich in 8 Größen zur Aufnahme von bis zu 48 Reagenzgläsern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21 ml
Röhrchen mit 19mm Durchmesser
Rostfreier Stahl
Name des Produkts
Grant Instruments™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl > Kann verwendet werden mit: Röhrchen mit 19 mm Durchmesser