Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
Marke: Bibby Scientific™ 10086-49
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Kolben: 2000mLLeistung: 500 W
Spezifikation
2000 mL | |
EMA | |
Gehäuse 500w | |
Ersatzheizung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement > Fassungsvermögen:2.000 ml; zur Verwendung mit:EMA
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur