Learn More
Thermo Scientific™ Clostridium-Agar (RC-Agar) (dehydriert)
Kultivieren und zählen Sie Clostridien und andere anaerobe Organismen, die in Lebensmitteln und pathologischen Proben vorkommen, mit diesem festen Nährmedium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0151B
189.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10025962
  • 303.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10°bis 30 °C
Pulver
Agar
Clostridium-Agar (RC-Agar) (dehydriert)
Verstärktes Clostridien-Agar
500 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6244340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberCM0151B
Chargennummer6232966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberCM0151B
Chargennummer6173936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog NumberCM0151B
Chargennummer6203107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog NumberCM0151B
Chargennummer6203108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2024 Catalog NumberCM0151B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Clostridium-Agar (RC-Agar) (dehydriert) > Verstärktes Clostridial-Agar; 500 g