Learn More
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.
Brand: Vitlab™ 41194
Description
- Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
- Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Specifications
40 mm | |
4 mm | |
65 mm | |
Ja | |
35 mm |
14 ml | |
Polypropylen | |
60° | |
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.