Learn More
BRAND™ Transferpette™ S-12, einstellbares Volumen
GREENER_CHOICE
Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten. Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien
Marke:  BRAND™ 705932
807.44 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16417825
  • 1040.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten.
  • Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
  • Durch die perfekte Ergonomie bietet die Transferpette™ S einen bequemen Griff in jeder Handstellung, egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind oder große oder kleine Hände haben.
  • Eine Änderung Ihres Griffs ist nicht erforderlich, da die Mikroliter-Pipette eine echte Einhandbedienung ermöglicht: Stellen Sie das Volumen ein, pipettieren Sie und werfen Sie die Spitze ab.
  • Der Volumenänderungsschutz ist auch dann einfach zu bedienen, wenn Handschuhe getragen werden, und schützt das eingestellte Volumen vor versehentlichem Verstellen.
  • Die Transferpette™ S verfügt außerdem über die Easy Calibration-Technologie, die die Kalibrierung zum Kinderspiel macht. Die Kalibrierung kann ohne Werkzeug durchgeführt werden.
  • Eine Kompatibilitätstabelle zeigt, welche Spitzen zu welchem Gerät passen, sodass Sie immer die richtigen Pipettenspitzen bestellen können.
Überblick
  • Volumenbereich der Einkanalpipette: von 0,1 μl bis 10 ml
  • Volumenbereich der Mehrkanalpipette: von 0,5 μl bis 300 μl
  • Kurzer Hub und geringe Betätigungskräfte
  • Universeller Spitzenkonus
  • Vollständig autoklavierend bei 121 °C
  • Einhandbedienung für Rechts- und für Linkshänder
  • Farbcode auf Volumeneinstellrad, Welle und Volumenänderungsschutz
  • Einfaches Einsetzen und Auswerfen von Spitzen durch O-Ringe auf Mehrkanalpipetten
  • Dank der Easy Calibration-Technologie lässt sich die Kalibrierung einfach und ohne Werkzeug durchführen
  • Schmale Welle für die Probenahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
  • Betriebstemperatur von +15 ° bis +40 °C
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität bis zu 260 mPa/s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Autoklavierbar
Transferpette™ S
Pipette
15 bis 40 °C
23,7 cm
12,3 cm
Transferpette™ S-12, einstellbares Volumen, DE-M, M12-300, 30-300 μL
Polypropylen
Unsteril
30 bis 300 μl
36 Monate
14 cm
Videos
  • Brand Transferpette S (DE)
    Brand Transferpette S
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Transferpette S (DE)
  • Brand Transferpette S (EN)
    Brand Transferpette S (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Transferpette S (EN)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BRAND™ Transferpette™ S-12, einstellbares Volumen > 30 bis 300 μl