Learn More
Corning™ Lambda Plus 8- und 12-Kanal-Pipettierer
GREENER_CHOICE
Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
Marke:  Corning™ 4087
583.47 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11303635
  • 614.18 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leichtgängiger Kolben und geringe Pipettierkräfte
  • Das Volumen kann durch Drehen des Daumenrads oder des Kolbenknopfes eingestellt werden
  • Der Sperrmechanismus verhindert versehentliches Verstellen
  • Mit Schlüssel zur internen Kalibrierung
  • Erhältlich in Ausführungen mit 8 und 12 Kanälen
  • Erhältlich in den Volumen 1 bis 300 μl
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
  • Werkseitig nach strengen ISO 8655-Normen kalibriert
Bestellinformation
Zubehörständer und Gestell separat erhältlich (Kat. Nr. 07-201-790 und -789).
Serviceleistungen
3 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 1.6 bis ± 1 %
Autoklavierbar
12
Unsteril
50 bis 300 μl
3 Jahre
CE
Universal-Pipettenspitze
Lambda™ Plus
Pipette
Ja
Name des Produkts
Corning™ Lambda Plus 8- und 12-Kanal-Pipettierer > Kanäle 12; Volumen: 50 bis 300μ L; Spitze: 200/300