Learn More
Gibco™ Synth-a-Freeze™ Kryokonservierungsmedium
Click to view available options
Menge:
50 ml
Unit Size:
50 Milliliter
Description
Synth-a-Freeze™ ist ein definiertes flüssiges Kryokonservierungsmedium mit 10 % Dimethylsulfoxid (DMSO) ohne Antibiotika, Antimykotika, Hormone, Wachstumsfaktoren, Seren oder Proteine und ist mit HEPES und Natriumhydrogencarbonat gepuffert. Synth-a-Freeze dient zum Einfrieren und Lagern einer Vielzahl von Säugetierzelltypen, einschließlich menschlicher Keratinozyten, embryonaler Stammzellen, neuraler Stammzellen und mesenchymaler Stammzellen. Es sollte nicht für Melanozyten verwendet werden.
Specifications
Specifications
| Zelltyp | Keratinozyten, embryonale Stammzellen, neuronale Stammzellen, mesenchymale Stammzellen |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Medien für die Kryokonservierung |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Mit Additiven | HEPES, Phenolrot, DMSO (10 %) |
| Produktlinie | Gibco, Synth-a-Freeze |
| Menge | 50 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Show More |