Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Plus Agarose
Artikelnummer. 10178063 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
Artikelnummer. 10178063
Marke: Thermo Scientific™ 20520
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reinigen Sie Antikörper, die leichte Kappa-Ketten enthalten, oder führen Sie mit diesem Protein L-Harz mit hoher Kapazität auf einem Agarosegranulat eine Immunpräzipitation durch.
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Pierce Protein L-Agarose mit hoher Kapazität, einem Protein L-Agarosegranulatharz mit hoher Kapazität, eine Vielzahl von Methoden zur Antikörper-Affinitätsaufreinigung durch.
Pierce Protein L Plus Agarose ist ein Affinitätsharz mit hoher Kapazität für die Reinigung von IgG-Isotypen von Säugetieren, die spezifische Kappa-Leichtketten enthalten. Protein L ist insbesondere für die Isolierung von monoklonalen Antikörpern der Typen IgG VkI von Mäusen und IgG VkI, VkIII und VkIV von Menschen geeignet. Das Harz besteht aus rekombinantem Protein L, das auf vernetzter 6%iger gekörnter Agarose (CL-6B) mit einer stabilen, auslaugungsbeständigen Chemie immobilisiert ist. Das Agarosegranulat kann bei ordnungsgemäßer Lagerung mehrmals regeneriert und wiederverwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Protein L – immobilisiertes Protein L eignet sich hervorragend für die selektive Aufreinigung von Antikörpern aus Menschen und Mäusen mit Kappa-Leichtketten
  • Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
  • Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein L durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
  • Hohe Kapazität – die “Plus”-Variante von Pierce Protein L-Agarose enthält eine große Menge an immobilisiertem Protein L und bietet damit eine Bindungskapazität von 10 bis 20 mg humanem IgG/ml Harz
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
  • Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
  • Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
  • Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
  • Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt
  • des Druckabfalls in der Säule an).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Pierce
Säulentyp Agaroseharz, Affinität
Format Flasche
Stationäre Phase Protein L
Aufreinigungsziel Ig-Antikörper
Inhalt und Lagerung Das Produkt nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Menge 2 mL