Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 12 02 0444
Beschreibung
- 12mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
12 mm | |
1000 |
Rot-Orange, Durchsichtig | |
TEF | |
1 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 13-425 Schraubverschluss > N. Gummi/TEF rot-orange/durchsichtig ,1 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur