Learn More
Cole-Parmer™ T-PIPET 6ML XL STEM
Marke: Cole-Parmer™ 06226-69
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
LDPE | |
Nein | |
6 mL | |
Transferpipette |
Life Sciences, Forschung, Klinik | |
400/Packung | |
225 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ T-PIPET 6ML XL STEM > Kapazität: 6 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur