Learn More
Copan Italia™ Einweg-Pasteurpipetten
Copan Italia™ Einweg-Pasteurpipetten eignen sich für biologische Flüssigkeiten sowie die meisten Säuren. Ihre geringe Oberflächenhaftung führt zu einem geringeren Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen.
Marke: Copan Italia™ 204C
Beschreibung
- Unzerbrechlich
- Kann versiegelt und tiefgefroren werden
- Verwendbar in flüssigem Stickstoff
- Steril
- Polyethylen LDPE
Spezifikation
3.5 ml | |
LDPE | |
Für den Transfer und die sichere Dispensierung von Flüssigkeiten in allen Arten von Labors | |
400/Packung | |
230 mm | |
Ja |
5 mm | |
22 | |
Ja | |
6 ml | |
Pasteur-Pipette |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.