Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten (extra lang)
Beschreibung
Sehr gut geeignet für Gewebekulturapplikationen. Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit diesen extra langen Transferpipetten. Sie verfügen über einen integrierten Pipettenball, der das Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
- Hervorragend für Forschungsanwendungen
- Universalpipetten eignen sich besonders für die routinemäßige Probennahme von Flüssigkeiten
- Gut geeignet für den Einsatz mit großen Behältern
Spezifikation
Spezifikation
| Saugvolumen (metrisch) | 2,3 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Tropfen/ml | 25 |
| Skala | Nein |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Menge | 400/Pk 4000/Cs |
| Verpackungsart | Bulkware 400/Packung 8 Packungen/Karton 4000/Karton |
| Volumen (metrisch) | 6 ml |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.