Learn More
TPP™ Flat Sided Cell Culture Flasks
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.
Brand:  TPP™ 90151
110.17 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 11321744
  • 161.00 € / 36 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Explore more special offers
Description
Description
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.
  • Surface activated, uniform flat growth surface
  • Geometry of the neck reduces risk of media slop over
  • Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
  • Highly visible bilateral marking area
  • White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
  • Geometry of the neck guarantees total access of TPP pipettes, TPP scrappers and the TPP spatula
  • No dead corners = 100 % cell retrieval
  • Excellent access of pipettes, tissue scrapers and tissue spatula
  • Marking area with lines on both sides
  • Increased overflow height reduces the danger of slopover of media
Specifications
Specifications
Polyethylen
Polystyrol
Gewebekulturbehandelt
150 cm2
165 mL
Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm
Filterschraubverschluss
15 to 45mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Tage
    26
    Stunden
    17
    Minuten
    19
    Sekunden
    39
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
TPP™ Flat Sided Cell Culture Flasks >