missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP™ Mikrotiterplatten für die Zellkultur

Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Cell Culture Microplates feature opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion.

Marke:  TPP™ 92006

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11371704

  • 320.00 € / 126 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote

Beschreibung

Beschreibung

Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Cell Culture Microplates feature opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion.

  • Air-venting system in lid guarantees controlled gas exchange with low evaporation; vents in plate base prevent condensation and provide consistent air-flow between stacked plates 
  • Sloped edge allows placement of the lid in one position only;  yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation
  • Ridged grip area ensures a secure grasp and prevents accidental lifting of lid
  • Easy to see black alpha-numerical labelling between the wells for easy orientation during microscopy
  • Growth area on spherical zone only; absolutely flat growth surface
  • Plate sizes (6, 12, 24, 48 and 96-well) stack securely together
  • Manufactured meeting the standards ANSI/SLAS 1-2004 through ANSI/SLAS 4-2004
  • White base colour is embossed firmly on the test plate eliminating loss of identification through detachment
  • 2 well geometries available: F-base and U-base
Spezifikation

Spezifikation

2 x 3
15.53 mL
Polystyrol
Zellkultur-Platte
1/Bag
22 mm
Flach
9.026 cm2
Gewebekultur
6
128 x 86 x 22 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
TPP™ Mikrotiterplatten für die Zellkultur >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt