Learn More
TPP™ Flat Sided Cell Culture Flasks
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.
159.00 € - 393.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Material | Polystyrol |
Enthält | Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm |
Oberflächenbeschichtung | Gewebekulturbehandelt |
Verschlusstyp | Filterschraubverschluss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11334165
|
TPP™
90026 |
15 ml | 25 cm2 | 3 to 8mL |
393.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11371694
|
TPP™
90076 |
65 mL | 75 cm2 | 8 to 22 mL |
208.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11321744
|
TPP™
90151 |
165 mL | 150 cm2 | 15 to 45mL |
161.00 €
36 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11351744
|
TPP™
90301 |
410 mL | 300 cm2 | 30 to 85 mL |
159.00 €
18 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.
- Surface activated, uniform flat growth surface
- Geometry of the neck reduces risk of media slop over
- Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
- Highly visible bilateral marking area
- White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
- Geometry of the neck guarantees total access of TPP pipettes, TPP scrappers and the TPP spatula
- No dead corners = 100 % cell retrieval
- Excellent access of pipettes, tissue scrapers and tissue spatula
- Marking area with lines on both sides
- Increased overflow height reduces the danger of slopover of media
Spezifikation
Polyethylen | |
Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm | |
Filterschraubverschluss |
Polystyrol | |
Gewebekulturbehandelt |
Sicherheit und Handhabung
- Isoproturon
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Isoproturon