Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter
Verwenden Sie diese Rotoradapter mit runden Bechern, mit denen der Rotor Flaschen bis zu 250 ml und Röhrchen bis zu 100 ml aufnehmen kann.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003681
462.71 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10014034
  • 512.55 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-400-Adapter mit runden Bechern im TX-400-Rotor.
Die Adapter ermöglichen dem Rotor die Aufnahme von Flaschen bis 250 ml und Röhrchen bis 100 ml.
  • Maximale Adapterkapazität: 4 × 250 ml (4 × 400 ml mit 400 ml-Polypropylen-Bioflaschen)
  • Maximaler Außendurchmesser des Adapters × l: 62 × 125 mm (80 × 125 mm mit 400 ml-Bioflaschen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rundbecher-Adapter
56 x 10/15 ml
113 mm
Blutentnahmeröhrchen, 10 ml, oder Corex/Kimble Röhrchen, 15 ml
4
Blutentnahme
15 mm
15 x 113 mm Außendurchmesser x L
10 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter > Blutentnahmeröhrchen, 10 ml, oder Corex/Kimble Röhrchen, 15 ml