Learn More
Wilmad-LabGlass™ Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen
Verfügen über einen durchschnittlichen Sturz von 60 Micron, um die Klarheit des Spektrums für Proben mit kleinen Molekülen (MW < 250) bis zu 600 MHz zu gewährleisten. Die Wilmad dünnwandigen NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz sind für den Routineeinsatz in den meisten NMR-Spektrometern mit niedrigem bis mittlerem Feld konzipiert.
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66000-0061
Beschreibung
- Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
- Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern
- Eine der besten Außendurchmessertoleranzen der Branche
- Garantiert engen Sitz in der Spinnerturbine
- Hergestellt aus ASTM E438-Glas des Typs 1 Klasse B
- 100%ig auf Oberflächenfehler und physikalische Abmessungen überprüft, um den Erfolg Ihrer Experimente zu gewährleisten
- WG-1000-4-SJ und WG-1000-7-SJ werden mit echten Bruker SampleJet Kappen geliefert, alle anderen werden mit einer NMR-Einwegkappe geliefert
Spezifikation
60 µm | |
ASTM E438 Typ 1 Glas der Klasse B | |
Bruker SampleJet Kappe | |
600 MHz | |
0,43 mm | |
Gehäuse WG-1000-4-SJ |
103,5 mm | |
NMR-Röhrchen | |
5 mm | |
4 in. | |
100/Packung |