Learn More
Wilmad-LabGlass™ Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen
Verfügen über einen durchschnittlichen Sturz von 60 Micron, um die Klarheit des Spektrums für Proben mit kleinen Molekülen (MW < 250) bis zu 600 MHz zu gewährleisten. Die Wilmad dünnwandigen NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz sind für den Routineeinsatz in den meisten NMR-Spektrometern mit niedrigem bis mittlerem Feld konzipiert.
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66000-0165
239.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15348698
  • 297.05 € / 100 Packungen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
  • Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern
  • Eine der besten Außendurchmessertoleranzen der Branche
  • Garantiert engen Sitz in der Spinnerturbine
  • Hergestellt aus ASTM E438-Glas des Typs 1 Klasse B
  • 100%ig auf Oberflächenfehler und physikalische Abmessungen überprüft, um den Erfolg Ihrer Experimente zu gewährleisten
  • WG-1000-4-SJ und WG-1000-7-SJ werden mit echten Bruker SampleJet Kappen geliefert, alle anderen werden mit einer NMR-Einwegkappe geliefert
Hinweis: Für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe bitte Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
60 µm
ASTM E438 Typ 1 Glas der Klasse B
Bruker SampleJet Kappe
600 MHz
0,43 mm
Gehäuse WG-1000-7-SJ
178 mm
NMR-Röhrchen
5 mm
7 in.
100/Packung
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    34
    Stunden
    8
    Minuten
    2
    Sekunden
    35
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen > MHz-Leistung: 600, Länge: 178 mm; 100/Pckg.