Learn More
Wilmad-LabGlass™ Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen
Verfügen über einen durchschnittlichen Sturz von 60 Micron, um die Klarheit des Spektrums für Proben mit kleinen Molekülen (MW < 250) bis zu 600 MHz zu gewährleisten. Die Wilmad dünnwandigen NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz sind für den Routineeinsatz in den meisten NMR-Spektrometern mit niedrigem bis mittlerem Feld konzipiert.
74.99 € - 297.05 €
Spezifikation
Camber (Metric) | 60 µm |
---|---|
Material | ASTM E438 Typ 1 Glas der Klasse B |
Produkttyp | NMR-Röhrchen |
Wandstärke (metrisch) | 0,43 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Feldstärke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Feldstärke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15398628
|
Wilmad-LabGlass™
66000-0061 |
103,5 mm | 600 MHz | 100/Packung |
281.00 €
100 Packungen |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15309038
|
Wilmad-LabGlass™
66999-5700 |
178 mm | High-throughput | 100/Packung |
181.00 €
100 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15319038
|
Wilmad-LabGlass™
66999-5750 |
178 mm | High-throughput | 50/Packung | N/A | ||||||
15348698
|
Wilmad-LabGlass™
66000-0165 |
178 mm | 600 MHz | 100/Packung |
297.05 €
100 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15329038
|
Wilmad-LabGlass™
66999-5800 |
203 mm | High-throughput | 100/Packung |
241.16 €
100 Packungen |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15339038
|
Wilmad-LabGlass™
66999-5850 |
203 mm | High-throughput | 50/Packung | N/A | ||||||
Beschreibung
- Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
- Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten niedrig- bis mittelfrequenten NMR-Spektrometern
- Eine der besten Außendurchmessertoleranzen der Branche
- Garantiert engen Sitz in der Spinnerturbine
- Hergestellt aus ASTM E438-Glas des Typs 1 Klasse B
- 100%ig auf Oberflächenfehler und physikalische Abmessungen überprüft, um den Erfolg Ihrer Experimente zu gewährleisten
- WG-1000-4-SJ und WG-1000-7-SJ werden mit echten Bruker SampleJet Kappen geliefert, alle anderen werden mit einer NMR-Einwegkappe geliefert
Spezifikation
60 µm | |
ASTM E438 Typ 1 Glas der Klasse B | |
NMR-Röhrchen | |
0,43 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ Dünnwandige Hochdurchsatz-NMR-Röhrchen