Learn More
Kartell™ Transparenter Pulvertrichter aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen sind zum Befüllen mit großen Mengen an Pulvern oder festen oder flüssigen Stoffen ohne Einschränkung der Durchflussrate, Pulverentmischung oder Brückenbildung konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0016900
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10767731
  • 11.45 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Ajouter au panier
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Transparente Kartell™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind zum Einfüllen großer Mengen von Pulvern oder anderen festen oder flüssigen Stoffen ohne Durchflussbeschränkungen, Pulvertrennung oder -überbrückung vorgesehen.
  • 60° angewinkelte Seiten
  • Externe Riffelung vermeidet ein Verstopfen durch Druck
  • Mit Flüssigkeiten verwendbar
  • Autoklavierbar
Spécification
Spécification
120 mm
30 mm
60°
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden
360 ml
Polypropylen
Autoklavierbar
27 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer T23S01397 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum25/11/2024 Catalog Number0016900
ChargennummerT23S01397 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum25/07/2024 Catalog Number0016900
ChargennummerT24I00833 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum28/06/2024 Catalog Number0016900
ChargennummerT22S01624 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum08/04/2024 Catalog Number0016900
ChargennummerT23S01134 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum28/03/2024 Catalog Number0016900
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Kartell™ Transparenter Pulvertrichter aus Polypropylen > Fassungsvermögen:360mL; Länge:27mm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis