Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipettenbefüller-Zubehör
GREENER_CHOICE
Für S1-Pipettenfüller
Marke:  Thermo Scientific™ 9070
23.80 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10108553
  • 25.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wandhalterung und Tischständer ermöglichen eine kompakte Aufbewahrung zwischen den einzelnen Anwendungen. Der Pipettenfüller kann in beiden Ständern durch Anschließen des Ladegeräts nachgeladen werden. Die Wandhalterung eignet sich hervorragend zur platzsparenden Aufbewahrung des Pipettenfüllers bei der Arbeit in Sicherheitswerkbänken.
  • Der Flügelständer† ermöglicht das Abstellen des S1 Pipettenfüllers ohne Entnahme oder Entleerung der serologischen Pipette. Der leicht austauschbare Filter verhindert eine Kreuzkontamination der Pipette durch Aerosol oder Flüssigkeit zusammen mit dem autoklavierbaren Silikonadapter. Die Halterung für 1 ml-Pipetten stellt sicher, dass 1 ml-Pipetten ebenso sicher gehalten werden wie größere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Kalknatronglas
Glas-Mikrosphären, trocken
1 g
Videos
  • Thermo Scientific - S1 pipette filler - Redefining pipetting performance
    Your time is valuable and faster performance is essential. Trust the S1 pipette filler to deliver everything you need to stay productive in the lab.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
    • Thermo Scientific - S1 pipette filler - Redefining pipetting performance
      Your time is valuable and faster performance is essential. Trust the S1 pipette filler to deliver everything you need to stay productive in the lab.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific S1 pipette filler Redefining pipetting performance
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ S1 Pipettenbefüller-Zubehör > 1 ml Pipettierhilfe; Menge 1
      † Nicht erhältlich zum Gebrauch oder Verkauf in den USA oder zum Import in die USA.